Learn More
Hidróxido de litio, TRC
Código de producto. 30482443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30482443 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30482443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46911550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Hydroxide
CAS 1310-65-2
Cantidad 50 g
Fórmula molecular HLiO
Sinónimo Lithium Hydroxide, Lithium Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
SMILES [Li+].[OH-]
Nombre IUPAC litio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 23.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.0187