Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, TRC
Código de producto. 30012280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012280 250 g 250 g
30007274 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL469125250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular HLiO.H2O
Peso molecular (g/mol) 42
Sinónimo Lithium Hydroxide Hydrate;
Nombre IUPAC hidroxilitio; hidratar
SMILES O.[Li]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Hydroxide Monohydrate
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.0293