Learn More
Lithium Hydroxide Monohydrate, puriss p.a, ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15696050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15696050 250 g Poly Bottle 250 g
1 options
Código de producto. 15696050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 62531250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Punto de fusión 423°C
CAS 1310-66-3
Color Incolora
pH Alkaline
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H3LiO2
Fórmula lineal LiOH · H2O
Número MDL MFCD00149772
Número UN UN2680
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].O.[OH-]
Nombre IUPAC lithium(1+) hydrate hydroxide
Peso molecular (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Densidad 1.80g/cm3