Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, 56,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336738 50 g 50 g
11346738 500 g 500 g
11326738 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013409.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 41.96
Número MDL MFCD00149772
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 56.5% min
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and ethanol.
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.96 (23.95 Anhydrous)
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 1.51 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide monohydrate