Learn More
Lithium Hydroxide Monohydrate, Solstice
Código de producto. 15691230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 Kg
100 g
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15691230 100 g 100 g
15621240 500 g 500 g
15611240 1 kg 1 Kg
15631240 6 x 1 kg paquete de 6
15601240 100 kg 100 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15691230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 13020100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum,≥98.5%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 41.96
Número MDL MFCD00149772
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Hydroxide Monohydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LiOH · H2O
Número UN 2680
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado purum