Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10101530 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10101530 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10101530 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/2301/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 920°C
Punto de fusión 462°C
CAS 1310-66-3
Color Blanco
pH 12
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H3LiO2
Número MDL MFCD00149772
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].O.[OH-]
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidrato
Peso molecular (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.95g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.