Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, grado de batería, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417657 250 g 250 g
15407657 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36379.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Lithium hydroxide monohydrate is used in preparation of other lithium salts, as a catalyst in the production of alkyd resins, in esterifications. It is also used in the production of lithium soaps, greases, sulfonates and electric storage batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de litio monohidrato se utiliza en la preparación de otras sales de litio, como catalizador en la producción de resinas alquídicas y en las esterificaciones. También se utiliza en la producción de grasas, sulfonatos, jabones de litio y baterías de almacenamiento eléctrico.
Solubilidad
Soluble en agua (216 mg/ml a 20 °C), etanol (libremente) y alcohol (ligeramente).
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 41.96
Número MDL MFCD00149772
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidratado
SMILES [Li+].O.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Cantidad 250 g
Número UN UN2680
Información de solubilidad Soluble in water (216mg/ml at 20°C),ethanol (freely),and alcohol (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.96(23.95 Anhydrous)
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic