Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462927 2500 g 2500 g
11442927 100 g 100 g
11452927 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15519.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Lithium hydroxide is used for the production of lithium greases, lithium soaps, lithium stearate and lithium salts. It finds application as a carbon dioxide adsorbent in breathing gas purification systems for spacecrafts, submarines and rebreathers; as a storage-battery electrolyte; as a heat transfer medium and as a catalyst for polymerization reaction. It is also used in ceramics and some portland cement formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de litio se utiliza para la producción de grasas de litio, jabones de litio, estearato de litio y sales de litio. Se aplica como adsorbente de dióxido de carbono en sistemas de purificación de gas respirable para naves espaciales, submarinos y respiradores; como electrolito de batería de almacenamiento; como medio de transferencia térmica y como catalizador para la reacción de la polimerización. También se utiliza en material de cerámica y en algunas formulaciones de cemento portland.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y etanol.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con la humedad, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 41.96
Número MDL MFCD00149772
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidratado
SMILES [Li+].O.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Cantidad 2500 g
Número UN UN2680
Índice Merck 14,5534
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.96 (23.95 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 1.51