Learn More
Lithium hydroxide, Honeywell™
Código de producto. 15645820 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15645820 100 g 100 g
15655820 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15645820 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 545856100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder, Reagent Grade,≥98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-65-2
Fórmula molecular HLiO
Peso molecular (g/mol) 23.95
Número MDL MFCD00011095
Clave InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
Nombre IUPAC lithium(1+) hydroxide
SMILES [Li+].[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LiOH
Número UN UN2680
Formula Weight (peso de la fórmula) 23.95g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%