Learn More
Hidróxido de litio, anhidro, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440800 100 g 100 g
11420800 5 g 5 g
11430800 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044471.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
It is used as a heat transfer medium, as a storage-battery electrolyte and also used for the production of lithium greases. It is also used in ceramics, in some portland cement formulations, in the absoption of carbondioxide from sealed enviornments such as submarines, spacecrafts and breathing apparatus. It is used in esterification reactions, as stabilizer in photographic developments and as a coolant in pressurized water reactors for corrosion control.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-65-2
Fórmula molecular HLiO
Peso molecular (g/mol) 23.95
Número MDL MFCD00011095
Clave InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
Nombre IUPAC litio;hidróxido
SMILES [Li+].[OH-]
Especificaciones
Punto de ebullición 924°C
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide
Punto de fusión 462°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
pH 14
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2680
Índice Merck 14,5534
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 23.95
Porcentaje de pureza 99.995%
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 2.54 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide