Learn More
Hidróxido de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10739883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10739883 500 g Frasco de plástico 500 g
10728213 100 g Frasco de plástico 100 g
11974151 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10739883 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379185000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-65-2
Fórmula molecular HLiO
Peso molecular (g/mol) 23.95
Número MDL MFCD00011095
Clave InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide
Punto de fusión 462.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice Merck 15,559
Información de solubilidad Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 23.95
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.43
Densidad 1.4300g/mL