Learn More
Hidruro de litio, 97 %, puro, polvo (< 100 μm), en latas resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10526821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10526821 500 g 500 g
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10526821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332955000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7580-67-8 | HLi | 7.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydride
Punto de fusión 680.0°C
Nombre de nota 98%
CAS 7580-67-8
Color Blanco a gris
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Fórmula molecular HLi
Fórmula lineal LiH
Número MDL MFCD00011074
Fieser 04,304; 13,165
Índice Merck 15, 5589
Sinónimo lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Clave InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H-].[Li+]
Nombre IUPAC litio;hidruro
Peso molecular (g/mol) 7.95
PubChem CID 62714
Formula Weight (peso de la fórmula) 7.95
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Bolsa de plástico de lata resellable
Gravedad específica 0.82
Densidad 0.8200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.