Learn More
Hidruro de litio, 97 %, puro, polvo (< 100 μm), ACROS Organics™
Código de producto. 10760891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10760891 100 g 100 g
10275221 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10760891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191191000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7580-67-8
Fórmula molecular HLi
Peso molecular (g/mol) 7.95
Número MDL MFCD00011074
Clave InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
Nombre IUPAC litio;hidruro
SMILES [H-].[Li+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydride
Punto de fusión 680.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco a gris
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Fórmula lineal LiH
Fieser 04,304; 13,165
Índice Merck 15, 5589
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 7.95
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Gravedad específica 0.82
Densidad 0.8200g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium hydride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.