Learn More
Hexafluorosilicato de litio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333748 25 g 25 g
11323748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039332.14
Solicitar formato a granel o personalizado
El hexafluorosilicato de litio se utiliza como producto químico, intermedio farmacéutico y reactivo.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17347-95-4
Fórmula molecular F6LiSi
Peso molecular (g/mol) 149.02
Número MDL MFCD00049473
Clave InChI ZXUANORTLYQJEG-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hexafluorosilicate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Número UN UN2856
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.96
Olor Odorless
RU– Solo para uso en investigación