Learn More
Hexafluorosilicato de litio, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El hexafluorosilicato de litio se utiliza como producto químico, intermedio farmacéutico y reactivo.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium hexafluorosilicate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Número UN | UN2856 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.96 |
RU– Solo para uso en investigación