Learn More
Hexafluorofosfato de litio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337217 50 g 50 g
11347217 1 g 1 g
11327217 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011529.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como electrolito en las baterías de ión litio
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21324-40-3
Fórmula molecular F6LiP
Peso molecular (g/mol) 151.904
Número MDL MFCD00011096
Clave InChI AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h
PubChem CID 23688915
Nombre IUPAC litio;hexafluorofosfato
SMILES [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Hexafluorophosphate
Punto de fusión 200°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Número UN 2923
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.9
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto White powder
Densidad 1.5 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hexafluorophosphate