Learn More
Hexafluorofosfato de litio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium hexafluorophosphate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo fumante |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ex Li) |
| Fórmula lineal | LiPF6 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: hydrolysis |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.91 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lithium hexafluorophosphate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.