Learn More
Hexafluoroarsenato(V) de litio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367217 10 g 10 g
11357217 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11367217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011530.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 29935-35-1 | AsF6Li | 195.85 g/mol
Lithium hexafluoroarsenate(V) is a potential battery electrolyte material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29935-35-1
Fórmula molecular AsF6Li
Peso molecular (g/mol) 195.85
Número MDL MFCD00011076
Clave InChI YYPUQABLGAAHDV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo lithium hexafluoroarsenate, lithium hexafluoroarsenate v, lithium hexafluoroarsoranuide, lithium hexakis fluoranyl arsenic 1-, lithotab hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, lithium 1+ hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 9837036
SMILES [Li+].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[As+5]
Spécification
Nombre del producto químico o material Lithium hexafluoroarsenate(V)
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN1557
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC litio;hexafluoroarsénico(1-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.85
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.