Learn More
Hexafluoroantimonato de litio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348907 25 g 25 g
11358907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038595.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18424-17-4
Fórmula molecular F6LiSb
Peso molecular (g/mol) 242.69
Número MDL MFCD00042319
Clave InChI YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo lithium hexafluoroantimonate, lithium 1+ ion hexafluorostibanuide, acmc-1bpt7, lithotab hexafluorostibanuide, lithium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, lithium salt, lithium hexafluoroantimonate 1-, lithium hexakis fluoranyl antimony 1-
PubChem CID 16700586
Nombre IUPAC lithium(1+) hexafluorostibanuide
SMILES [Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Lithium hexafluoroantimonate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Número UN UN1549
Información de solubilidad Very soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.68
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Hygroscopic