Learn More
BD Vacutainer Tubos de heparina de litio
Código de producto. 15753036
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
Tamaño del tubo:
13 x 75 mm
13 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tubo unitSize
15753036 4 mL 13 x 75 mm paquete de 1000
12834811 6 mL 13 x 100 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15753036 Proveedor BD Vacutainer N.º de proveedor 368884
El tubo de plasma para química clínica incluye heparina de litio pulverizada como anticoagulante.
  • Tubos de plasma para química clínica con heparina de litio atomizada.
  • La heparina actúa como anticoagulante ya que desarrolla un complejo de antitrombina.
  • Los tubos de separación de suero se deben invertir suavemente 180° y volver a su posición de 8 a 10 veces.
  • La mezcla correcta inmediatamente después de la toma de la muestra de sangre es extremadamente importante para evitar la microcoagulación
  • La heparina de litio se seca por pulverización en las paredes interiores de los tubos mediante un procedimiento especial para que el aditivo se distribuya uniformemente y se consiga la mejor solubilidad posible.
  • Para la química clínica, generalmente se prefiere la heparina de litio a la heparina de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Heparina de litio
Material PET
Capacidad (métrico) 4 mL
Color del tapón Verde
Tamaño del tubo 13 x 75 mm
Tipo de etiqueta Papel