Learn More
Partículas de litio, 1-6 mm, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336637 250 g 250 g
11326637 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000733.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El sodio es una impureza importante
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-93-2
Fórmula molecular Li
Peso molecular (g/mol) 6.94
Número MDL MFCD00134051
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Nombre IUPAC litio
SMILES [Li]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium
Color Gris
Aspecto Gray granules
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals basis)
Formulario Granular