Learn More
Hidrato de formato de litio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428017 50 g 50 g
11438017 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17432.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6108-23-2 | CHLiO2 | 51.96 g/mol
It is used in the investigation of signal fading in lithium formate EPR dosimeters using a new sensitive method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la investigación de la pérdida de señal en dosímetros EPR de formato de litio utilizando un nuevo método sensible.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-23-2
Fórmula molecular CHLiO2
Peso molecular (g/mol) 51.96
Número MDL MFCD00050823
Clave InChI XKPJKVVZOOEMPK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium formate monohydrate, unii-zqs5s890b6, formic acid, lithium salt, monohydrate, lithium formate hydrate, monolithium formate monohydrate, lithium formate monohydrate mi, acmc-209mow, lithotab formira hydrate, li.cho2.h2o, lithium formate, reagent
PubChem CID 23702287
Nombre IUPAC litio;formato;hidrato
SMILES [Li+].[O-]C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium formate hydrate
Punto de fusión 94°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 51.96 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Mild