Learn More
Lámina de litio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414745 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15414745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010767.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium foil
CAS 7439-93-2
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Fórmula molecular Li
Número MDL MFCD00134051
Sinónimo litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nombre IUPAC litio
Peso molecular (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145