Learn More
Lámina de litio de 0,75 mm de grosor, 19 mm de ancho, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424745 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15424745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010769.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium foil
CAS 7439-93-2
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Fórmula molecular Li
Número MDL MFCD00134051
Sinónimo litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nombre IUPAC litio
Peso molecular (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium foil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.