Learn More
Fluoruro de litio, TRC
Código de producto. 30476021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476021 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30476021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3976981G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
CAS 7789-24-4
Cantidad 1 g
Fórmula molecular LiF
Fórmula InChI InChI=1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [Li+].[F-]
Nombre IUPAC litio;fluoruro
Peso molecular (g/mol) 25.938
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.014