Learn More
Lithium Fluoride, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15680540 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15680540 100 g 100 g
15690540 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15680540 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 01140100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-24-4
Fórmula molecular FLi
Peso molecular (g/mol) 25.94
Número MDL MFCD00011090
Clave InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
Nombre IUPAC litio;fluoruro
SMILES [Li+].[F-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Fluoride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LiF
Número UN 3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado purum
Densidad 2.64g/mL at 25°C