Learn More
fluoruro de litio, Puratronic™ , 99,99% (base metálica)
Código de producto. 11366817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366817 1 g 1 g
11376817 10 g 10 g
11356817 50 g 50 g
11346817 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11366817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010736.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25,94 g/mol
Se utiliza en óptica UV especializada. También se utiliza como cristal en espectrometría de rayos X. Se utiliza ampliamente en PLED (diodos emisores de luz de polímero) y OLED (diodos emisores de luz orgánicos) como capa de acoplamiento para mejorar la inyección de electrones. Se encuentra en reactores nucleares de fluoruro líquido. Se utiliza para registrar la radiación ionizante en dosímetros termoluminiscentes. Componente de sales fundidas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-24-4
Fórmula molecular FLi
Peso molecular (g/mol) 25.94
Número MDL MFCD00011090
Clave InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metal basis)
Nombre IUPAC fluoruro de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.94
Olor Odorless
Aspecto White powder
RU– Solo para uso en investigación