Learn More
Fluoruro de litio, 99,98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10401051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10401051 5 g Frasco de plástico 5 g
10626212 25 g Frasco de plástico 25 g
10534084 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10401051 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 193380050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-24-4
Fórmula molecular FLi
Peso molecular (g/mol) 25.94
Número MDL MFCD00011090
Clave InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Specifications
Punto de ebullición 1681.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de fusión 845.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.63
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98%
Densidad 2.6300g/mL
Fórmula lineal LiF
Fieser 01,933
Índice Merck 15, 5587
Información de solubilidad Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.93
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Extra puro