Learn More
Fluoruro de litio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424733 100 g 100 g
11434733 500 g 500 g
11444733 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11632.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Lithium fluoride is widely used in many fields. It is used in the soldering progress for glass lining as a cosolvent. It finds application as an additive of aluminum electrolysis and rare earth electrolysis as a crystal in X-ray spectrometry. It is also used in specialized UV optics due to its large band gap and transparency to short wave length ultraviolet radiation. It is involved to record ionizing radiation exposure from gamma rays, beta particles and neutrons in thermoluminescent dosimeters. In nuclear reactors, lithium fluoride is mixed with beryllium fluoride to form a base solvent, which is used in molten-salt reactor experiment (MSRE). Additionally, it is useful as a coupling layer to enhance electron injection in polymer light-emitting diodes (PLED) and organic light-emitting diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de litio se utiliza ampliamente en muchos campos. Se utiliza en el proceso de soldadura para el revestimiento de vidrio como un cosolvente. Encuentra aplicación como aditivo en la electrólisis de aluminio y la electrólisis de tierras raras y como cristal en la espectrometría de rayos X. También se utiliza en óptica UV especializada debido a su gran separación de banda y su transparencia a la radiación ultravioleta de longitud de onda corta. Participa en el registro de la exposición a la radiación ionizante de los rayos gamma, las partículas beta y los neutrones en dosímetros termoluminiscentes. En los reactores nucleares, el fluoruro de litio se mezcla con fluoruro de berilio para formar un disolvente base, que se utiliza en el experimento de reactor de sal fundida (MSRE). Además, es útil como capa de acoplamiento para mejorar la inyección de electrones en diodos emisores de luz de polímero (PLED) y diodo emisor de luz orgánico (OLED).
Solubilidad
Soluble en agua y fluoruro de hidrógeno. Insoluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con soluciones acuosas, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Hidroliza en presencia de agua para formar ácido fluorhídrico que ataca el vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-24-4
Fórmula molecular FLi
Peso molecular (g/mol) 25.94
Número MDL MFCD00011090
Clave InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
Nombre IUPAC litio;fluoruro
SMILES [Li+].[F-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1680°C
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de fusión 845°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,5531
Información de solubilidad Soluble in water and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.94
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.3915
Densidad 2.635