Learn More
Fluoruro de litio, 97 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11944171 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10002920 100 g Frasco de plástico 100 g
10012920 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11944171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218270025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-24-4
Fórmula molecular FLi
Peso molecular (g/mol) 25.94
Número MDL MFCD00011090
Clave InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1681.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de fusión 845.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Pérdida por secado 0.4% (200°C) (typical)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.63
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Densidad 2.6300g/mL
Fórmula lineal LiF
Fieser 01,933
Índice Merck 15,5587
Información de solubilidad Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.93
Porcentaje de pureza 97%
Grado Analítica