Learn More
Solución de óxido de litio, 1 M en etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10536843 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10298983 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2388-07-0 | C2H5LiO | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2388-07-0 , 64-17-5
Fórmula molecular C2H5LiO
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00050493
Clave InChI AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium ethoxide, lithium ethylate, lithotab ethoxide, lioet, acmc-1cex9, ethanol, lithium salt 9ci, lithium 1+ ion ethoxide
PubChem CID 23661847
SMILES [Li+].CC[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium ethoxide
Color Naranja
Nombre de nota 1M solution in ethanol
Fórmula lineal LiOCH2CH3
Concentración Exact strength on the certificate of analysis
Densidad 0.8200g/mL
Nombre IUPAC litio; etanolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 52
Identificación Confirmed
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas