Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecilsulfato de litio, 98 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium dodecylsulfate |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Número UN | UN1325 |
| Nombre IUPAC | dodecilsulfato de litio (1+) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.33 |
| Porcentaje de pureza | 98% |