Learn More
Dodecilsulfato de litio, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875208 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15875208 100 g Frasco de plástico 100 g
15865208 25 g Frasco de plástico 25 g
15865358 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15875208 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific missing translation for 'supplierNo' J32816.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272.33 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2044-56-6
Fórmula molecular C12H25LiO4S
Peso molecular (g/mol) 272.33
Número MDL MFCD00007467
Clave InChI YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
PubChem CID 2735071
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium Dodecylsulfate
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Li
Número UN UN1325
Nombre IUPAC dodecilsulfato de litio (1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.33
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico