Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Dodecylsulfate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)11OSO3Li |
| Número UN | UN1325 |
| Nombre IUPAC | lithium(1+) dodecyl sulfate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.33 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |