Learn More
Dimetilamida de litio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11399638 5 g 5 g
11309648 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11399638
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044145.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3585-33-9 | C2H6LiN | 51.017 g/mol
It is used in the synthesis of some d0 organoimido complexes of the early transition metals and in meta rearrangement in the reaction of triphenyl-(p-bromophenyl)-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3585-33-9
Fórmula molecular C2H6LiN
Peso molecular (g/mol) 51.017
Número MDL MFCD00008295
Clave InChI YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium dimethylamide, lithium dimethylazanide, linme2, acmc-20akms, dimethylamino lithium, lithiodimethylamine, lithium dimethylamide preparation, lithium 1+ dimethylazanide, lithium dimethylamide w/v in hexane
PubChem CID 5152226
Nombre IUPAC litio; dimetilazanida
SMILES [Li+].C[N-]C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium dimethylamide
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Olor Amine-like
Fórmula lineal LiN(CH3)2
Cantidad 5 g
Número UN UN3393
Beilstein 3618233
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts violently with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 51.02
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Powder or Lumps