Learn More
Dihidrógeno fosfato de litio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1000 g
11458826 1 kg 1000 g
1 options
Código de producto. 11458826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16987.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como precursor para materiales de cátodo LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un recipiente bien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium dihydrogen phosphate
Punto de fusión >100°C
CAS 13453-80-0
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular H2LiO4P
Número MDL MFCD00016188
Sinónimo lithium dihydrogen phosphate, monolithium phosphate, lithium dihydrophosphate, lithium dihydrogenorthophosphate, lithium dihydrogen orthophosphate, phosphoric acid, monolithium salt, lithium phosphate monobasic, phosphoric acid, lithium salt 1:1, lithiumdihydrogenphosphate, li.h2o4p
Información de solubilidad Slightly soluble aq. soln..
Clave InChI SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC litio;dihidrógeno fosfato
Peso molecular (g/mol) 103.93
PubChem CID 23669251
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.93
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 2.461