Learn More
Óxido de litio de cobalto(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387657 50 g 50 g
11307667 250 g 250 g
11397657 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014049.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12190-79-3 | CoLiO2 | 97.871 g/mol
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as an absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs and heat-resistant fiber. Heavy quantity of Aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay. It is also used as catalyst in hydrodesulfurization and in Ziegler-Natta polymerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12190-79-3
Fórmula molecular CoLiO2
Peso molecular (g/mol) 97.871
Número MDL MFCD00049786
Clave InChI BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
PubChem CID 23670860
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)cobalto
SMILES [Li+].[O-][Co]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium cobalt(III) oxide
Color Azul
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Dark blue powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.88
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium cobalt(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium cobalt(III)oxide