Learn More
Lithium citrate tetrahydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16408726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408726 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1295
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Lithium citrate (Litarex) tetrahydrate is the major active ingredient of Garcinia cambogia. Lithium citrate tetrahydrate competitively inhibits ATP citrate lyase with weight loss benefits. Lithium citrate tetrahydrate effective inhibits stones formation and also inhibits HIF, and has antioxidation, anti-inflammation and anti-tumor effects.
Lithium citrate (Litarex) tetrahydrate is the major active ingredient of Garcinia cambogia. Lithium citrate tetrahydrate competitively inhibits ATP citrate lyase with weight loss benefits. Lithium citrate tetrahydrate effective inhibits stones formation and also inhibits HIF, and has antioxidation, anti-inflammation and anti-tumor effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium citrate tetrahydrate
CAS 6080-58-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13Li3O11
Cantidad 100 mg
Sinónimo Litarex tetrahydrate
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (354.64 mM)
SMILES O=C(CC(C(O[Li])=O)(O)CC(O[Li])=O)O[Li].O.O.O.O
Peso molecular (g/mol) 281.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.98
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid