Learn More
Cloruro de litio, ultra seco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391289 25 g 25 g
11381289 5 g 5 g
11371289 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013684.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Útil para la producción de metal de litio y para la generación de especies Mn(0) que se pueden utilizar en ciclaciones de radicales libres.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1325°C to 1360°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Punto de fusión 605°C
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Envase Envasado bajo argón
Sensibilidad Hygroscopic
Gravedad específica 2.068
Densidad 2.068
Información de solubilidad Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane.
Nombre IUPAC litio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39
Porcentaje de pureza 99.995%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride