Learn More
Cloruro de litio, ultra seco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381289 5 g 5 g
11391289 25 g 25 g
11371289 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013684.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Útil para la producción de metal de litio y para la generación de especies Mn(0) que se pueden utilizar en ciclaciones de radicales libres.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1325°C to 1360°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride, ultra dry
Punto de fusión 605°C
Color Blanco a gris
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metal basis)
Información de solubilidad Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane.
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White to gray crystalline powder
Densidad 2.068 g/cm3 at 20°C