Learn More
Cloruro de litio anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
250g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1382 °C |
| Punto de fusión | 605 °C |
| CAS | 7447-41-8 |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 7 hasta 8 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 250 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | 1,33 hPa 547 |
| Fórmula molecular | ClLi |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lithium chloride, anhydrous
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.