Learn More
Cloruro de litio, anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448803 100 g 100 g
11458803 500 g 500 g
11468803 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448803 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10531.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Lithium chloride is useful for the production of lithium metal and for the generation of Mn(0) species which can be used in free radical cyclizations. It can serve as a flame colorant to generate dark red flames, a brazing flux for aluminum in automobiles, a hygrometer and a desiccant for drying air streams. On exposure to air, it becomes a solution with the concentration directly related to relative humidity of the atmosphere and hence serves as a relative humidity standard in calibrating hygrometers. Apart from being a source of chloride, it serves as an additive in the Stille reaction in organic synthesis and to precipitate RNA from cellular extracts. Being biologically significant, it finds applications in a wide variety of assays to study cell-fate and neurobiology. Lithium chloride has been found to inhibit virus infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de litio es útil para la producción de metal de litio y para la generación de especies de Mn(0) que pueden ser utilizadas en ciclaciones de radicales libres. Puede servir como colorante de llama para generar llamas rojas oscuras, el flujo de soldadura fuerte de aluminio en automóviles, como higrómetro y como desecante para secar corrientes de aire. Expuesto al aire, se convierte en una solución con la concentración directamente relacionada con la humedad relativa de la atmósfera y, por lo tanto, sirve como un estándar de humedad relativa en la calibración de higrómetros. Además de ser una fuente de cloruro, sirve como aditivo en la reacción de Stille en la síntesis orgánica y para precipitar el ARN de extractos celulares. Dada su importancia biológica, se aplica en una amplia variedad de ensayos para estudiar el destino celular y en neurobiología. Se ha descubierto que el cloruro de litio inhibe la infección por virus.
Notas
Es higroscópico en la naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, tricloruro de bromo y trifluoruro de bromo. La sal delicuescente forma una solución cuando se expone al aire húmedo. Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien cerrados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC litio;cloruro
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1325°C to 1360°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Punto de fusión 605°C
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Sensibilidad Very Hygroscopic
Densidad 2.068
Índice Merck 14,5528
Información de solubilidad Soluble in water methanol,ethanol,pyridine and formic acid. Insoluble in dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride