Learn More
Cloruro de litio, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15683180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15683180 100 g 100 g
15613190 5 g 5 g
15603190 500 g 500 g
15693180 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15683180 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 310468100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00€
    60.67€ / 100 g
    Ahorro 8.33€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC litio;cloruro
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Lithium Chloride
Punto de fusión 605 °C
Color Blanco
pH 6
Cantidad 100 g
Identificación Supera prueba
Envase Frasco de plástico
Línea de productos Solsticio
Sensibilidad Higroscópico
Aspecto Polvo cristalino blanco
Notas de grado de pureza Cumple con los requisitos químicos de los reactivos ACS
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula lineal LiCl
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Altamente soluble en agua
Fórmula InChI InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 42,39g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo ACS
Origen de fabricación USA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.