Learn More
Cloruro de litio, ≥ 99%, MP Biomedicals
Código de producto. 11416481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11416481 500 g
1 options
Código de producto. 11416481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219401090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Reactivo de cloruro de litio de alta pureza para uso general en laboratorio.
  • Ensayo: ≥99%
  • Fórmula molecular: ClLi
  • Peso de la fórmula: 42,39 g/mol
  • Número CAS: 7447-41-8
Especificaciones
Punto de ebullición 2417 a 2480 °F
Nombre del producto químico o material Lithium Chloride
CAS 7447-41-8
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Envase Frasco
Aspecto Polvo cristalino blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Información de descomposición Cloruro de hidrógeno, óxido de litio
Fórmula molecular ClLi
Fórmula lineal LiCl
Número MDL MFCD00011078
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
Peso molecular (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.4
Porcentaje de pureza ≥99 %