Learn More
Cloruro de litio, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236830 500 g Frasco de plástico 500 g
10532031 100 g Frasco de plástico 100 g
10491241 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
15244674 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10236830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199885000
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de litio, 99 %, ClLi, número CAS 7447-41-8, cloruro de litio, chlorku litu polish, chlorku litu, cloruro de litio, licl, cloruro de litio, licl, cloruro de litio, cloruro de litio, clorolitio, 500 g, carbonato (como Li2CO3):<0,03 % (típicamente), 98,5 % mín. (argentometría)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1382.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium Chloride
Punto de fusión 605.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Gránulo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Índice Merck 15,5584
Información de solubilidad Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.38
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.06
Densidad 2.0600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.