Learn More
Cloruro de litio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10507942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10507942 500 g Frasco de plástico 500 g
10187510 5 g Frasco de vidrio 5 g
10328823 100 g Frasco de plástico 100 GR
10743744 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10507942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413275000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    164.65€ / 500 g
    Ahorro 28.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1382.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Punto de fusión 605.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Pérdida por secado 1.0% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.06
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Densidad 2.0600g/mL
Fórmula lineal LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Índice Merck 15, 5584
Información de solubilidad Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Nombre IUPAC litio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride