Learn More
Cloruro de litio, solución acuosa de 200 mM, Thermo Scientific™
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Se utiliza en la formación de una especie activa de Mn(0) útil para reacciones de ciclización radical. Se utiliza en una variedad de ensayos para estudiar el destino celular y la neurobiología. En el desarrollo de embriones de Xenopus, se observa que el cloruro de litio ejerce la inhibición de GSK-3β (glicógeno sintasa cinasa-3β). Además, en células de ovario de hámster chino (CHO) transfectadas estimuladas con angiotensión II (Ang II), se observó que el cloruro de litio mejoraba la producción de trifosfato de inositol. Las propiedades antivirales del cloruro de litio se observaron en un estudio que mostró que el compuesto inhibió la infección por el virus pseudorabis in vitro. Se utiliza principalmente en la síntesis de metal de litio por electrólisis. También actúa como un fármaco prescrito para el trastorno del estado de ánimo bipolar, y puede exhibir propiedades antiinflamatorias.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, éter, piridina, nitrobenceno, acetona y alcohol amílico.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Lithium chloride |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Fórmula lineal | LiCl |
| Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,ether,pyridine,nitrobenzene,acetone,and amyl alcohol. |
| Nombre IUPAC | litio;cloruro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 42.39 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 200mM aq. soln. |
| Olor | Odorless |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.