Learn More
Cloruro de litio, solución acuosa de 200 mM, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484969
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
15484969 100 mL 100 ml
15494969 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15484969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62644.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la formación de una especie activa de Mn(0) útil para reacciones de ciclización radical. Se utiliza en una variedad de ensayos para estudiar el destino celular y la neurobiología. En el desarrollo de embriones de Xenopus, se observa que el cloruro de litio ejerce la inhibición de GSK-3β (glicógeno sintasa cinasa-3β). Además, en células de ovario de hámster chino (CHO) transfectadas estimuladas con angiotensión II (Ang II), se observó que el cloruro de litio mejoraba la producción de trifosfato de inositol. Las propiedades antivirales del cloruro de litio se observaron en un estudio que mostró que el compuesto inhibió la infección por el virus pseudorabis in vitro. Se utiliza principalmente en la síntesis de metal de litio por electrólisis. También actúa como un fármaco prescrito para el trastorno del estado de ánimo bipolar, y puede exhibir propiedades antiinflamatorias.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, éter, piridina, nitrobenceno, acetona y alcohol amílico.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal LiCl
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,ether,pyridine,nitrobenzene,acetone,and amyl alcohol.
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM aq. soln.