Learn More
Cloruro de litio, solución acuosa de 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium chloride |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | LiCl |
| Nombre IUPAC | cloruro de litio(1+) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 42.39 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M aq. soln. |