Learn More
Carbonato de litio, TRC
Código de producto. 30006295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006295 5 g 5 g
30009725 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4691005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular C O3 . 2 Li
Peso molecular (g/mol) 73.89
Sinónimo Lithium carbonate, Carbonic Acid Lithium Salt, Carbonic Acid Dilithium Salt, CP 15467-61, Camcolit, Candamide, Carbolith, Carbolithium, Carbonic Acid Lithium Salt, Ceglution, Dilithium Carbonate, Eskalith, Hypnorex, Limas, Liskonum, Lithane, Lithicarb, Lithobid, Lithocarb, Lithonate, Lithotabs, Micalith, NSC 16895, Phasal, Plenur, Priadel, Quilonorm-retard, Quilonum Retard, Teralithe;
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Carbonate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0168